Key Documents
MABN755
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiTREM-2, clone 78
clone 78, from rat
Sinônimo(s):
Triggering receptor expressed on myeloid cells 2, TREM-2, Triggering receptor expressed on monocytes 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
78, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TREM2(54209)
Descrição geral
O TREM-2, também conhecido como receptor desencadeador expresso nas células mieloides tipo 2 ou receptor desencadeador expresso em monócitos 2, e codificado pelo gene Trem2/Trem2a/Trem2b/Trem2c, é uma proteína que forma um complexo de sinalização receptor com TYROBP e desencadeia a ativação das respostas imunes em macrófagos e células dendríticas. O TREM-2 também pode desempenhar um papel em inflamações crônicas e pode estimular a produção de citocinas e de quimiocinas constitutivas em vez de inflamatórias. O TREM-2 é localizado na membrana celular e é uma proteína de membrana de passagem única. O TREM-2 é expresso em células imunes, como microglia e monócitos, mas a sua expressão varia dependendo do tecido exato e da sua localização dentro do tecido. Defeitos no TREM-2 podem estar associados com demência frontotemporal, doença de Nasu-Hakola e, recentemente, um aumento do risco de doença de Alzheimer em seres humanos.
Especificidade
O anticorpo não faz reação cruzada com TREM-1 ou TREM-3 de camundongo (Prof. William Seaman, Universidade da Califórnia, São Francisco).
Imunogênio
Proteína recombinante correspondente ao TREM-2 de camundongo.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: um lote representativo de um laboratório independente detectou TREM-2 em osteoclastos TRACP+ (Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245).
Análise por citometria de fluxo: um lote representativo de um laboratório independente detectou TREM-2 em células RAW264.7 (Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245).
Análise por imunoprecipitação: um lote representativo de um laboratório independente imunoprecipitou TREM-2 em lisados de macrófagos de camundongos lisados (Peng, Q., et al. (2010). Sci Signal. 3(122):ra38).
Análise de inibição: : pré-tratamento de células BV2 ou de osteoclastos C57BL/6 com um lote representativo deste anticorpo reduziu significativamente a ativação celular em resposta tanto a células Neuro2A não tratadas e apoptóticas (Hsieh, C. L., et al. (2009). J Neurochem. (109):4:1144-1156; Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245).
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este anticorpo antiTREM-2, clone 78, é validado para uso em western blot, ICQ, citometria de fluxo e inibição e IP para detectar TREM-2.
Subcategoria de pesquisa
Doenças neurodegenerativas
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido de baço humano.
Análise de western blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou TREM-2 em 10 µg de lisado de tecido de baço humano.
Descrição-alvo
aproximadamente 25 kDa observado. Uma ou mais bandas não caracterizadas podem ser observadas em alguns lisados celulares.
forma física
Formato: Purificado
IgG1κ monoclonal de rato purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM, sem conservantes.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Mary Beth Humphrey et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 21(2), 237-245 (2006-01-19)
Deficiency of the signaling adapter protein DAP12 or its associated receptor TREM2 is associated with abnormal OC development in humans. Here we examine the role of TREM2 in mouse OC development and function, including migration and resorption in vitro. These
Qisheng Peng et al.
Science signaling, 3(122), ra38-ra38 (2010-05-21)
The activation and fusion of macrophages and of osteoclasts require the adaptor molecule DNAX-activating protein of 12 kD (DAP12), which contains immunoreceptor tyrosine-based activation motifs (ITAMs). TREM2 (triggering receptor expressed on myeloid cells-2) is the main DAP12-associated receptor in osteoclasts
Christine L Hsieh et al.
Journal of neurochemistry, 109(4), 1144-1156 (2009-03-24)
Following neuronal injury, microglia initiate repair by phagocytosing dead neurons without eliciting inflammation. Prior evidence indicates triggering receptor expressed by myeloid cells-2 (TREM2) promotes phagocytosis and retards inflammation. However, evidence that microglia and neurons directly interact through TREM2 to orchestrate
Peng Zhao et al.
Molecular neurodegeneration, 17(1), 44-44 (2022-06-19)
Microglia plays crucial roles in Alzheimer's disease (AD) development. Triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) in association with DAP12 mediates signaling affecting microglia function. Here we study the negative regulation of TREM2 functions by leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily