Merck
Todas as fotos(8)
Documentos
07-030
Sigma-Aldrich
Anticorpo antidimetil-histona H3 (Lys4)
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H3K4me2, Histone H3 (di methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
Tetrahymena sp., human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Lys4)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
A histona H3 é uma das cinco principais proteínas histonas envolvidas na estrutura da cromatina em células eucarióticas. Com um domínio globular principal e uma longa cauda N-terminal, a H3 está envolvida na estrutura dos nucleossomos com estrutura de ′colar de contas′. A cauda N-terminal da histona H3 se projeta do centro do nucleossomo globular e pode sofrer vários tipos diferentes de modificações epigenéticas que influenciam os processos celulares. Essas modificações incluem a ligação covalente de grupos metila ou acetila aos aminoácidos lisina e arginina e a fosforilação de serina ou treonina.
Especificidade
Espera-se ampla reatividade cruzada entre espécies.
Reconhece histona H3 dimetilada (Lys4), PM aproximadamente 17 kDa. Especificidade demonstrada por ELISA utilizando peptídeos metilados.
Imunogênio
Epítopo: histona H3 dimetilada (Lys4)
Peptídeo sintético conjugado com KLH (ARTMe2KQTAR-GC) correspondendo aos aminoácidos 1-8 da histona H3 humana.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Imunoprecipitação de cromatina:
5 μl de um lote anterior imunoprecipitaram histona H3 metilada partir de 1 x 106 células 3T3/A31.
Imunocitoquímica:
uma diluição de 1:500 de um lote anterior mostrou imunocoloração positiva para histona H3 metilada em células L6 fixadas com paraformaldeído 4% e permeabilizadas com Triton X-100 0,1%.
O uso do anticorpo antidimetil-histona H3 (Lys4) (anticorpo policlonal de coelho) é publicado e validado em ChIP, DB, ICC, IF, WB, PIA, ChIP-seq. para detectar dimetil-histona H3 (Lys4), também conhecida como H3K4me2 ou histona H3 (dimetil K4).
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Qualidade
Avaliado por western blot em extrato ácido de células HeLa.
Análise de western blot: uma diluição de 1:2.000-1:10.000 deste anticorpo detectou histona H3 metilada em proteínas extraídas com ácido das células HeLa.
Uma diluição de 1:2.000-1:5.000 de um lote anterior detectou histona H3 metilada em proteínas extraídas com ácido das células HeLa e de Tetrahymena.
Descrição-alvo
Aprox. 17 kDa
forma física
Antissoro policlonal de coelho contendo 0,05% de azida sódica.
Formato: Não purificado
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Extrato ácido de células HeLa
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
The requirements for COMPASS and Paf1 in transcriptional silencing and methylation of histone H3 in Saccharomyces cerevisiae.
Mueller, JE; Canze, M; Bryk, M
Genetics null
Epigenetic changes to the MDR1 locus in response to chemotherapeutic drugs.
Baker, EK; Johnstone, RW; Zalcberg, JR; El-Osta, A
Oncogene null
Pharmacologic inhibition of epigenetic modifications, coupled with gene expression profiling, reveals novel targets of aberrant DNA methylation and histone deacetylation in lung cancer.
Zhong, S; Fields, CR; Su, N; Pan, YX; Robertson, KD
Oncogene null
CTCF binding at the insulin-like growth factor-II (IGF2)/H19 imprinting control region is insufficient to regulate IGF2/H19 expression in human tissues.
Ulaner, GA; Yang, Y; Hu, JF; Li, T; Vu, TH; Hoffman, AR
Endocrinology null
Distribution of histone H3.3 in hematopoietic cell lineages.
Jin, C; Felsenfeld, G
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null