07-436
Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H3K4me1, Histone H3 (mono methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Reported by an independent laboratory.
Peptide Inhibition:
Specificity was confirmed by the ability of 1 μM of the immunizing peptide to completely abolish detection of histone H3 in immunoblot analysis of HeLa acid extracts. (see figure, lane 3). No competition was observed with peptides containing dimethyl-lysine 4, trimethyl-lysine 4, mono-methyllysine 4 or monomethyl-lysine 9 or 27.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected methylated histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell extract
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1