07-441
Anticorpo antidimetil-histona H3 (Lys9)
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H3K9me2, Histone H3 (di methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Lys9)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Especificidade confirmada por um laboratório independente.
Inibição de peptídeos:
Confirmou-se a especificidade quando 1 μM do peptídeo imunizante foi capaz de anular completamente a detecção da histona H3 em análise de western blot de extratos ácidos de células HeLa (figura A, faixa 4).
Imunocitoquímica:
relatado por um laboratório independente.
Qualidade
Análise de western blot:
uma diluição de 1:500 deste lote detectou histona H3 dimetilada em 10 μg de extrato ácido de células HeLa, mas não histona H3 recombinante.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C.
Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto. Observação: Variabilidade nas temperaturas do congelador abaixo de –20 °C pode provocar o congelamento de soluções contendo glicerol durante o armazenamento.
Nota de análise
Lisado de células HeLa inteiras, lisado de células U2OS.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1