07-448
Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys27) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H3K27me1, Histone H3 (mono methyl K27), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3K27me1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
monomethylation (Lys27)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Reported by an independent laboratory (Kohlmaier, A., 2004; Perez-Burgos, L., 2004; Peters, A. H., 2003).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.1-0.2 μg/mL had detected monomethylated histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa acid extract
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1