06-942
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys9) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys9)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected acetyl-Histone H3 (Lys9) in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody from a representative lot detected acetyl-Histone H3 (Lys9) in 1X10E6 HEK293 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H3 (Lys9) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1