Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
06-866
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiacetil-histona H4
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Descrição geral
A histona H4 é uma das 5 principais proteínas histonas envolvidas na estrutura da cromatina em células eucarióticas. Com um domínio globular principal e uma longa cauda N-terminal, a H4 está envolvida na estrutura dos nucleossomos com a estrutura de ′colar de contas′. A acetilação da histona H4 ocorre em posições diferentes da lisina na cauda da histona e é realizada por uma família de enzimas conhecida como histona acetiltransferases (HATs).
Especificidade
Histona H4 acetilada, histona H2B acetilada de Tetrahymena e reage fracamente e de forma cruzada com a histona H2B acetilada de células HeLa. Pode reagir de forma cruzada com outras proteínas acetiladas.
Não foram testadas outras espécies, mas espera-se que exista reatividade cruzada, visto que a histona H4 é bem conservada.
Imunogênio
Epítopo: a.a. 2-19
Peptídeo conjugado com KLH correspondente aos aminoácidos 2-19 da histona H4 de Tetrahymena [AGGAcKGGAcKGMGAcKVGAAcKRHS-C], acetilada nas lisinas 5, 8, 12 e 16.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Imunoprecipitação de cromatina:
5-10 μl deste lote imunoprecipitaram cromatina transcricionalmente ativa contendo histona acetilada H4 de 2 x 106 células HeLa estimuladas do soro.
O uso do anticorpo antiacetil-histona H4 (anticorpo policlonal de coelho) é extensamente publicado e validado em ChIP, WB e ICQ para detectar acetil-histona H4, também conhecida como membro A da família de histonas H4, histona 1-H4a.
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em macronúcleos de Tetrahymena ou em proteínas extraídas com ácido de células HeLa tratadas com butirato de sódio 5 mM.
Análise de western blot:
A diluição de 1:2000 deste lote detectou histona H4 acetilada em proteínas extraídas com ácido de células HeLa tratadas com butirato de sódio 5 mM. Butirato de sódio, um inibidor de desacetilases, foi usado para melhorar a detecção da histona H4 acetilada.
Descrição-alvo
10 kDa
forma física
Antissoro total contendo 0,05% de azida sódica.
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Células Jurkat tratadas com TSA. Para um controle negativo, realize uma imunoprecipitação sem anticorpos incubando a fração sobrenadante com 60 μl de uma pasta de DNA de esperma de salmão/proteína A agarose - 50%. Amostras de DNA transcricionalmente inativadas devem ser preparadas como controles para PCR.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
The Polycomb Ezh2 methyltransferase regulates muscle gene expression and skeletal muscle differentiation.
Caretti, G; Di Padova, M; Micales, B; Lyons, GE; Sartorelli, V
Genes & Development null
E C Forsberg et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(26), 14494-14499 (2000-12-20)
We have defined the histone acetylation pattern of the endogenous murine beta-globin domain, which contains the erythroidspecific beta-globin genes. The beta-globin locus control region (LCR) and transcriptionally active promoters were enriched in acetylated histones in fetal liver relative to fetal
Ordered recruitment of histone acetyltransferases and the TRAP/Mediator complex to thyroid hormone-responsive promoters in vivo.
Sharma, D; Fondell, JD
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Mitotic partitioning and selective reorganization of tissue-specific transcription factors in progeny cells.
Zaidi, SK; Young, DW; Pockwinse, SM; Javed, A; Lian, JB; Stein, JL; van Wijnen, AJ; Stein, GS
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Promoter-specific p53-dependent histone acetylation following DNA damage.
Kaeser, MD; Iggo, RD
Oncogene null