FCABS326PE
Milli-Mark® Anti-acetyl-Histone H4 Antibody-PE
Milli-Mark®, from rabbit
Sinônimo(s):
Histone H4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H4C1(8359)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2