SAB4700770
Monoclonal Anti-EBV antigen EBNA-1 antibody produced in mouse
clone E1-2.5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Ebna1 Antibody, Ebna1 Antibody - Monoclonal Anti-EBV antigen EBNA-1 antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
E1-2.5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
Epstein-Barr virus
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Epstein-Barr virus ... EBNA-1(3783709)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade