MABE8
Anti-EBNA2 Antibody, clone R3
clone R3, from rat
Sinônimo(s):
Epstein-Barr nuclear antigen 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Epstein-Barr virus ... Ebna-2(3783761)
Descrição geral
PMID: 19969318
Kremmer, E., et al. (1995). Virology. 208(1): 336-342.
PMID: 11831716
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IH. (Kremmer, E., et al. (1995). Virology. 208(1):336-342.)
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected EBNA2 on 10 µg of B95-8 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
B95-8 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1