MABS65
Anti-Insulin Receptor Antibody, beta subunit, clone CT-3
clone CT-3, from mouse
Sinônimo(s):
CD220 antigen, insulin receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CT-3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat (demonstrated by independent lab), human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... INSR(3643)
mouse ... Insr(16337)
rat ... Insr(24954)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Insulin receptor beta subunit on 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1