04-299
Anti-phospho-Insulin Receptor (Tyr 1150/1151) Antibody, clone 10C3
clone 10C3, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
INSR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10C3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1150/pTyr1151)
Informações sobre genes
human ... INSR(3643)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Includes pervanadate treated HEK293 lysate as a positive control