04-300
Anti-phospho-Insulin Receptor (Tyr 1322) Antibody, clone 21G12
clone 21g12, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
INSR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
21g12, monoclonal
reatividade de espécies
canine, human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1322)
Informações sobre genes
human ... INSR(3643)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Includes pervanadate treated HEK293 lysate as a positive control.