MAB8612
Anti-Varicella-Zoster Virus Antibody, Glycoprotein I
Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: reactive on formalin fixed tissue.
Western blot
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2