SAB4200757
Anti-PLA2R1 Antibody
mouse monoclonal, 12-6-5
Sinônimo(s):
Anti-180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, Anti-C-type lectin domain family 13 member C, Anti-M-type receptor, Anti-PLA2-R, Anti-PLA2R, Anti-Secretory phospholipase A2 receptor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-PLA2R antibody, Mouse monoclonal, clone 12-6-5, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12-6-5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~180 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using partial recombinant human PLA2R1 protein (predicted ~150kDa)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLA2R1(22925)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow Cytometry
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)