MABC942
Anti-PLA2R1 Antibody
mouse monoclonal, 5F5.1
Sinônimo(s):
PLA2-R, PLA2R, Secretory phospholipase A2 receptor, 180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, C-type lectin domain family 13 member C, M-type receptor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-PLA2R Antibody, clone 5F5.1, clone 5F5.1, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLA2R1(22925)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected PLA2R in human kidney tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PLA2R in 10 µg of human lung tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1