Documentos Principais
SAB2501500
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2R1 Antibody
goat polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-CLEC13C, Anti-PLA2-R, Anti-PLA2G1R, Anti-PLA2IR, Phospholipase A2 receptor 1, 180kDa
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anti-PLA2R1 antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
pig, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLA2R1(22925)
Imunogênio
Peptide with sequence EKKKDTPKQHGT, from the internal region of the protein sequence according to NP_031392.3; NP_001007268.1; NP_001182570.1
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Multifunctional activity of the extracellular domain of the M-type (180 kDa) membrane receptor for secretory phospholipases A2.
Ancian P
Biochemistry (1995)
Endocytic properties of the M-type 180-kDa receptor for secretory phospholipases A2.
Zvaritch E
The Journal of Biological Chemistry (1996)
Cloning and expression of a membrane receptor for secretory phospholipases A2.
Lambeau G
The Journal of Biological Chemistry (1994)
Expanded comparative mapping between man
and rabbit and detection of a new conserved
segment between HSA22 and OCU4
C. Chantry-Darmon
Cytogenetic and genome research (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2501500-100UG4061833235454