F0767
Anti-Human IgG1−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone 8c/6-39, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Human IgG1 (Fc specific)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
8c/6-39, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
dot immunobinding: 1:64
particle immunofluorescence: 1:32
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.