I7385
Monoclonal Anti-Human IgG4 antibody produced in mouse
clone HP-6025, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Human IgG4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP-6025, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 1:5,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C