SAB4200783
Anti-Human IgG2 antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6014, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Human immunoglobulin G2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HP-6014, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 0.07-0.15 μg/mL using 1 μg/mL Human IgG2 myeloma for coating
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200783-100UL | 4061833253823 |