04-1667
Rabbit-Anti-Human IgG4 Antibody, clone RM120
clone RM120, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
RM120, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: The specificity and reactivity of a representative lot was confirmed by ELISA analyses.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): 2 μg/mL of this antibody detected human IgG in human, mouse, rat, and goat IgG.
Descrição-alvo
mouse, rat, or goat IgG.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash