F9890
Anti-Human IgG4−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Human IgG4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP-6025, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
dot immunobinding: 1:64 using using a 4-8 μg dot of human IgG4
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?