B3648
Anti-Human IgG4−Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Human IgG4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
HP-6025, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:60,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)