B3640
Anti-Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Biotin, Anti Biotin Antibody, Anti Biotin Antibody - Anti-Biotin antibody produced in goat, Anti-Biotin Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
técnica(s)
immunoelectrophoresis: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3