F6762
Anti-Biotin−FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Biotin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:80
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)