B7653
Monoclonal Anti-Biotin antibody produced in mouse
clone BN-34, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Biotin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BN-34, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: 1:4,000
Isotipo
IgG1
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
In some applications, localization of biotinylated probes with avidin produces high background levels. Anti-biotin reagents may be substituted for avidin to decrease non-specific binding.
Monoclonal Anti-Biotin antibody produced in mouse is suitable for ELISA at a working dilution of 1:4000 and for western blotting.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?