385530
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TSTU
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate, 97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
198-201 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
imide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](\C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Linking sensor molecules with amino groups to amino functionalized AFM tips
Reactant for synthesis of:
A polymer supported oranotin reagent for prosthetic group labeling of biological macromolecules with radioiodine
L-Rhamnose antigen
Fluorinated rhodamines for optical microscopy and nanoscopy
c(RGDyK) targeted SN38 prodrug
Polyelectrolytes for thin film construction
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?