11093070910
Roche
Biotina-16-dUTP
Sinônimo(s):
Bio-16-dUTP, Uridinas marcadas com biotina, 5-(N-[N-biotinilε-aminocaproilγ-aminobutiril]-3-aminoalil)-2′-desoxiuridina 5′-trifosfato
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H52N7O18P3S
Número CAS:
Peso molecular:
947.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116100
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 μL (50 nmol; 1mM)
fabricante/nome comercial
Roche
cor
colorless
solubilidade
water: miscible
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A biotina é uma vitamina solúvel em água que funciona como uma coenzima para carboxilases.A biotina-16-dUTP é usada para produzir sondas de DNA biotiniladas que são comumente usadas para detectar sequências específicas de DNA e RNA em diferentes métodos, como Southern e Northern blotting, hibridização in situ e ensaios sanduíche.
Aplicação
A biotina-16-dUTP tem sido usada:
- Para marcação de DNA não radioativo, como priming randômico, marcação de PCR ou tradução por nick. A biotina-16-dUTP substitui o dTTP na reação de marcação de DNA com primer aleatório ou na tradução de nick em uma proporção de 35% de biotina-16-dUTP e 65% de dTTP, bem como na PCR.
- como um substrato para transferase terminal, DNA polimerase I (holoenzima e fragmento de Klenow), Taq DNA polimerase e transcriptase reversa (por exemplo, Transcriptor). O nucleotídeo também serve como substrato para a Terminal Transferase na marcação de 3′ extremidades
- Na hibridização in situ por fluorescência (FISH)
Ações bioquímicas/fisiológicas
A biotina influencia a regulação gênica e a estrutura da cromatina, associando-se com resíduos de lisina em histonas. Ela influencia as ações das células NK e células T de resposta imune adaptativa. A deficiência de biotina em camundongos indicou aumento da inflamação. Estudos também indicaram uma resposta inflamatória maior das células dendríticas humanas em condições de deficiência de biotina.
Qualidade
Análise típica: Pelo menos 85% de desoxinucleotídeo trifosato (Biotina-16-dUTP) (HPLC, % de área).
Observações: Para sua conveniência, a biotina-dUTP também está disponível em misturas de marcação convenientes (solução única com dNTPs convencionais e biotina-16-dUTP), e misturas específicas da técnica (nucleotídeos, tampões e enzimas em um único frasco).
Observações: Para sua conveniência, a biotina-dUTP também está disponível em misturas de marcação convenientes (solução única com dNTPs convencionais e biotina-16-dUTP), e misturas específicas da técnica (nucleotídeos, tampões e enzimas em um único frasco).
Nota de análise
Absorção: Dados espectrais da biotina-16-dUTP (em pH 7,3):
Emáx.241: E = 10,700;
Emáx.292: E = 7,000;
Emáx.265: E = 4,400;
A292/265: 1,6.
Emáx.241: E = 10,700;
Emáx.292: E = 7,000;
Emáx.265: E = 4,400;
A292/265: 1,6.
Outras notas
O DNA marcado com biotina pode ser detectado com: Conjugado de estreptavidina-fosfatase alcalina e um substrato quimioluminescente (CSPD, CDP-Star) ou um substrato colorido- Kit de detecção de luminescência de biotina.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Sudhanshu Agrawal et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 311(3), C386-C391 (2016-07-15)
The water-soluble biotin (vitamin B7) is indispensable for normal human health. The vitamin acts as a cofactor for five carboxylases that are critical for fatty acid, glucose, and amino acid metabolism. Biotin deficiency is associated with various diseases, and mice
Zheng Li et al.
Nature, 583(7817), 625-630 (2020-07-17)
The recent discovery of N6-methyladenine (N6-mA) in mammalian genomes suggests that it may serve as an epigenetic regulatory mechanism1. However, the biological role of N6-mA and the molecular pathways that exert its function remain unclear. Here we show that N6-mA
Ling Hu et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 645368-645368 (2021-07-09)
Schizophrenia (SCZ) is a chronic and severe mental disease that affects around 1% of the population. The precise etiology of SCZ still remains largely unknown, and no conclusive mechanisms are firmly established. Recent advances in epidemiological and clinical investigation support
Di Hu et al.
Journal of neurotrauma, 37(21), 2244-2260 (2020-06-20)
Individuals with spinal cord injury (SCI) often develop debilitating neuropathic pain, which may be driven by neuronal damage and neuroinflammation. We have previously demonstrated that treatment using 670 nm (red) light irradiation alters microglia/macrophage responses and alleviates mechanical hypersensitivity at 7
Gadi Lalazar et al.
Cancer discovery, 11(10), 2544-2563 (2021-06-16)
To repurpose therapeutics for fibrolamellar carcinoma (FLC), we developed and validated patient-derived xenografts (PDX) from surgical resections. Most agents used clinically and inhibitors of oncogenes overexpressed in FLC showed little efficacy on PDX. A high-throughput functional drug screen found primary
Protocolos
Biotin-16-dUTP Protocol & Troubleshooting