B9655
Anti-Avidin antibody, Mouse monoclonal, biotin conjugate
clone WC19.10, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Avidin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
WC19.10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade