A7419
Avidin–Peroxidase
buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Avidin–HRP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
avidin from egg white
enzyme from horseradish
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
indirect ELISA: 1:100,000
western blot: 1:400,000-1:800,000 using detecting β-Actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2