T8665
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Sinônimo(s):
TMB
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sistema de substrato líquido de 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB), peroxidase substrate
Nível de qualidade
Formulário
liquid
condição de armazenamento
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
A 3,3′,5,5′-Tetrametilbenzidina foi usada em um estudo para demonstrar que, com a medição de valores de absorção do substrato em relação ao máximo de absorção, a faixa de medição de um ensaio imunoenzimométrico pode ser significativamente ampliada sem prejudicar as características do ensaio. A 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina também foi usada em um estudo para entender a formação de superestruturas côncavas de CuS com atividade semelhante à da peroxidase.
Atenção
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.