T4444
Substrato líquido de 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina, supersensível, para ELISA
ready to use solution
Sinônimo(s):
TMB
forma
aqueous solution
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
chave InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- para determinar o hialuronano sintetizado e a expressão de HAS2 (enzima sintetizadora de hialuronano) pelo transfectante
- para medir os níveis de toxina α-hemolisina
- na visualização de IgGs ligadas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.