P2921
Monoclonal Anti-Protein A antibody produced in mouse
clone SPA-27, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Protein A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SPA-27, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:20,000
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade