ZRB2150
Anti-Ubiquitin K48-Specific Antibody, clone Apu2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Apu2, recombinant monoclonal
descrição
Apu2 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt Variable
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rabbit, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
ubiquitination (Lys48)
Descrição geral
Each ZooMAb® antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb® antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant linear Ub, Ub K11, Ub K48, and Ub K63.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected recombinant Ubiquitin K48, but not recombinant Ub K11, Ub K63, and linear ubiquitin.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Ubiquitin K48-Specific in A431, HeLa, and NIH3T3 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot Ubiquitin K48-Specific in HeLa cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Ubiquitin Lys48 specific with a KD of 9.9 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1