ZMS1089
Anti-Ubiquitin Lys63 Antibody, clone HWA4C4 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Ub
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HWA4C4, recombinant monoclonal
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aλ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBB(7314)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with MG132.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ubiquitin Lys63 in lysate from HeLa cells treated with MG132 (25 nM; 4 h), but not in untreated cells.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Ubiquitin Lys63 in Ubiquitin K63, Ubiquitin K11, and Ubiquitin K48.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Ubiquitin-Lys63 with a KD of 5.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Ubiquitin Lys63, but not Ubiquitin K11 or GST protein.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with MG132.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ubiquitin Lys63 in lysate from HeLa cells treated with MG132 (25 nM; 4 h), but not in untreated cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)