U5379
Anti-Ubiquitin antibody produced in rabbit
whole antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Ubiquitin antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
antigen 8.6 kDa
reatividade de espécies
prokaryotes, eukaryotes
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
western blot: 1:100 using ubiquitin purified from bovine red blood cells
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBB(7314) , UBC(7316)
mouse ... Ubb(22187) , Ubc(22190)
rat ... Ubb(192255) , Ubc(50522)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunostaining in neuropathology
- immunohistochemistry
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?