AB1690
Anti-Ubiquitin Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
bovine, eukaryotes, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBAP2(55833)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting: 1:1,000-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1