MAB3872
Anti-PPAR γ Antibody, isoform 1&2
ascites fluid, clone 1H4, Chemicon®
Sinônimo(s):
PPAR gamma
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H4, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPARG(5468)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Descrição-alvo
Nota de análise
THP-1 cell lysate, 3T3-L1 cell lysate or U-937 cell lysate
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1