Documentos Principais
MAB1378
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-integrina α6, clone NKI-GoH3
clone NKI-GoH3, Chemicon®, from rat
Sinônimo(s):
CD49f
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NKI-GoH3, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA6(3655)
Descrição geral
As integrinas são uma família de proteínas transmembrana diméricas que mediam a adesão célula-célula e da matriz extracelular. Sinais transduzidos por integrinas desempenham um papel em muitos processos biológicos, incluindo crescimento celular, diferenciação, migração e apoptose. A família das integrinas é composta por pelo menos 15 subunidades alfa e 8 subunidades beta que podem formar mais de vinte diferentes combinações diméricas alfa-beta ligadas de forma não covalente na superfície celular. Todas as subunidades alfa têm alguma homologia entre si, assim como as subunidades beta. Ambas as subunidades contribuem para a ligação do ligante. As subunidades alfa da integrina contêm sete repetições de sequências fracas na região da extremidade N, que podem ser importantes na ligação do ligante, e foi previsto que se enovelem cooperativamente em um único domínio beta-propulsor com sete folhas beta. No tecido normal, a integrina alfa-6/beta-1 é um receptor para laminina nas plaquetas humanas. A integrina alfa-6/beta-4 é um receptor para laminina em células epiteliais e desempenha um papel estrutural crítico no hemidesmossoma. Foi demonstrado que vários estados de doença envolvendo células epiteliais estão associados a alterações em heterodímeros contendo a integrina alfa 6.
Especificidade
Direcionado contra o antígeno Cdw49f, 120 kDa, (GP Ic ou cadeia alfa da VLA-6), que pode formar complexos distintos com o antígeno CD29 (GP 11a ou cadeia beta da VLA), resultando no complexo VLA-6 (cadeia alfa-6 beta-1), que é expresso em plaquetas humanas, ou com a integrina beta-4 resultando no complexo alfa-6 beta-4 que é expresso em várias células epiteliais humanas. O anticorpo monoclonal reage com plaquetas, megacariócitos, linfócitos T e células comuns da leucemia linfoblástica aguda (alfa-6 beta-1). Na imuno-histologia, o anticorpo monoclonal reage com células epiteliais de vários tecidos, nervos periféricos, células endoteliais microvasculares, citotrofoblastos e sinciciotrofoblastos da placenta. A VL-6 das plaquetas funciona como um receptor de laminina e a adesão de plaquetas à laminina é inibida por GoH3.
Imunogênio
Células de tumores de mama de camundongos BALB/c.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Citometria de fluxo: 1:10
Imuno-histologia em cortes de tecido congelados: 1:25-1:50
Imunoprecipitação (Sonnenberg, et al. 1990)
Inibição da ligação com a laminina: 40 μg/ml.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Detecte integrina α6 usando este anticorpo anti-integrina α6, clone NKI-GoH3, validado para uso em FC e IH.
Subcategoria de pesquisa
Integrinas
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina de camundongo purificada com proteína A em fosfato de sódio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, com 0,1% de azida sódica como conservante.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a 2–8 °C a partir da data de envio. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Tecido de intestino humano
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Somatic correction of junctional epidermolysis bullosa by a highly recombinogenic AAV variant.
Melo, SP; Lisowski, L; Bashkirova, E; Zhen, HH; Chu, K; Keene, DR; Marinkovich, MP; Kay, MA; Oro, AE
Molecular Therapy null
D S Whitlon et al.
Neuroscience, 138(2), 653-662 (2006-01-18)
We have systematically characterized neuronal survival and growth in cultures derived from newborn/postnatal day 1 mouse cochlea. Dissociated cultures of the cochlear spiral ganglion provide an experimental environment in which to examine molecular mechanisms of survival, development and physiology of
P B Robbins et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(9), 5193-5198 (2001-04-11)
The blistering disorder, lethal junctional epidermolysis bullosa (JEB), can result from mutations in the LAMB3 gene, which encodes laminin 5 beta3 (beta3). Appropriate expression of LAMbeta3 in JEB skin tissue could potentially ameliorate the symptoms of the underlying disease. To
A complex of platelet glycoproteins Ic and IIa identified by a rat monoclonal antibody.
Sonnenberg, A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 262, 10376-10383 (1987)
Identification and characterization of a novel antigen complex on mouse mammary tumor cells using a monoclonal antibody against platelet glycoprotein Ic.
Sonnenberg, A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 263, 14030-14038 (1988)