06-549
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Myc Tag Antibody, Upstate®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive control for human Myc: widespread expression including A431 cell lysate, ovarian cancer cell lysate, or breast carcinoma tissue. Myc fusion protein expressed in cells.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1