MAB1912
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, M-58
Sinônimo(s):
Anti-Procollagen Antibody, Clone M-58 Anti-Procollagen, Type I Procollagen Detection
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Procollagen Type I Antibody, NT, clone M-58, culture supernatant, clone M-58, Chemicon®
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
clone
M-58, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat, hamster, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG2α
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL1A1(1277)
Especificidade
Aplicação
Suitable for formaldehyde/formalin fixed paraffin sections, suggested starting dilution 1:100-1:1000, after treatment with 1% trypsin, 20 minutes at room temperature. Does not stain mature collagen fibers in tissue. Localized intracellularly in cells producing pro-collagen I. Not recommended for Western Blots Optimal working dilutions must be determined by end user.
Nota de análise
Skin tissue
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2