SRP2097
HIF-1 α, C-terminal activation domain (776-826 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HIF-1alpha, HIF1, HIF1-alpha, MOP1, PASD8, bHLHe78
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥85% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
~6.7 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
700 μg/mL
cor
colorless to clear
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HIF1A(3091)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.