SML0648
CHR-6494 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(1H-Indazol-5-yl)-N-propyl-imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine trifluoroacetate salt, 3-(1H-Indazol-5-yl)-N-propylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine trifluoroacetate salt, CHR 6494 trifluoroacetate salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CCCNc1ccc2ncc(-c3ccc4[nH]ncc4c3)n2n1
InChI
1S/C16H16N6.C2HF3O2/c1-2-7-17-15-5-6-16-18-10-14(22(16)21-15)11-3-4-13-12(8-11)9-19-20-13;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,8-10H,2,7H2,1H3,(H,17,21)(H,19,20);(H,6,7)
chave InChI
ILWYDZNXJQESDI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)