SRP2045
PPAR, γ human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CIMT1, GLM1, NR1C3, PPARG1, PPARG2, PPARgamma
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~60 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
500 μg/mL
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
clear colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PPARG(5468)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1