SML1272
I-BET762
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4S)- 6-(4-Chlorophenyl)-N-ethyl-8-methoxy-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-4-acetamide, GSK525762, GSK525762A, I-BET
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +80 to +90°, c = 0.3 in methanol
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCNC(C[C@@H]1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(OC)=CC=C3N4C1=NN=C4C)=O
InChI
1S/C22H22ClN5O2/c1-4-24-20(29)12-18-22-27-26-13(2)28(22)19-10-9-16(30-3)11-17(19)21(25-18)14-5-7-15(23)8-6-14/h5-11,18H,4,12H2,1-3H3,(H,24,29)/t18-/m0/s1
chave InChI
AAAQFGUYHFJNHI-SFHVURJKSA-N
Informações sobre genes
human ... BRD2(6046) , BRD3(8019) , BRD4(23476) , BRDT(676)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)