Key Documents
AB1559P
Sigma-Aldrich
Anticorpo antirreceptor de adenosina A2a
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
pig, bovine, canine, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADORA2A(135)
Especificidade
Receptor de adenosina A2a. Reconhece uma banda de aproximadamente 45 kDa em humanos (artéria coronária) e membranas estriadas de ratos, suínos e bovinos.
Imunogênio
Sequência de aminoácidos próxima ao 4º domínio intracelular C-terminal (30 aminoácidos) do receptor A2a canino clonado. A sequência de A2a selecionada não está presente nos receptores A1, A2b e A3. O peptídeo de controle está disponível para este produto (Número do catálogo AG285).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imuno-histoquímica: 10-50 μg/ml em cortes de tecidos congelados
Western blot: 1-10 μg/ml(técnica de quimioluminescência), 40-100 μg de membranas proteína/faixa de membranas estriadas. Concentrações mais altas do anticorpo podem ser necessárias se for usada a detecção colorimétrica ou o diluente de anticorpo à base de leite.
Imunocitoquímica: Caufield, 2003. Fixação leve com PFA a 2% por 5-10 minutos — fixações longas diminuem a intensidade da coloração.
ELISA: 1:10.000-1:50.000 (50-100 ng de peptídeo A2aR (Número do catálogo AG285)/poço)
As diluições de trabalho ideais devem ser determinados pelo usuário final.
O anticorpo antirreceptor de adenosina A2a é um anticorpo contra o receptor de adenosina A2a para uso em ELISA, IC, IH e WB.
Subcategoria de pesquisa
Neurotransmissores e receptores
Ritmo circadiano e sono
forma física
Imunoglobulina purificada por afinidade. Líquida em PBS com 0,1% de BSA e 0,05% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a –20 °C em alíquotas não diluídas por até 6 meses após a data de recebimento. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
A L Tucker et al.
Cardiovascular research, 27(1), 62-67 (1993-01-01)
Four subtypes of adenosine receptors have recently been cloned from thyroid, brain and testis. In this review we have summarised properties of these purinergic receptors. The cloned A1 and A2 subtypes are probably similar or identical to receptors that exist
R B Marala et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 286(2), 1051-1057 (1998-08-08)
Antipeptide antibody was raised in rabbit against the sequence (361-390) of RDC-8, the presumed adenosine A2A receptor cDNA from canine. The antibody titer was estimated by solid phase radioimmunoassay. Western blot analysis under reducing conditions identified a major 45 +/-
Expression of adenosine receptors in the preglomerular microcirculation.
Edwin K Jackson, Chongxue Zhu, Stevan P Tofovic
American Journal of Physiology: Renal Physiology null