ABF133
Anti-PD-L1 Antibody/CD274
1 mg/mL, from rabbit
Sinônimo(s):
Programmed cell death 1 ligand 1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD274(29126)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg from a representative lot detected PD-L1/CD274 in 1X10E6 K562 cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PD-L1/CD274 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1