Documentos Principais
SAB5701213
Sigma-Aldrich
Anti- PD-L1/CD274 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PD-L1(29126)
Descrição geral
This gene encodes an immune inhibitory receptor ligand that is expressed by hematopoietic and non-hematopoietic cells, such as T cells and B cells and various types of tumor cells. The encoded protein is a type I transmembrane protein that has immunoglobulin V-like and C-like domains. Interaction of this ligand with its receptor inhibits T-cell activation and cytokine production. During infection or inflammation of normal tissue, this interaction is important for preventing autoimmunity by maintaining homeostasis of the immune response. In tumor microenvironments, this interaction provides an immune escape for tumor cells through cytotoxic T-cell inactivation. Expression of this gene in tumor cells is considered to be prognostic in many types of human malignancies, including colon cancer and renal cell carcinoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Imunogênio
A synthetic peptide of human PD-L1/CD274.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)