ZRB1193
Anti-PD-L1/CD274 Antibody, clone 73-10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
B7 homolog 1, B7-H1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1, hPD-L1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
recombinant monoclonal
descrição
Clone, 73-10 (aka MKP1A07310)
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 33 kDa
observed mol wt ~45 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CD274(29126)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-231 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PD-L1/CD274 in MDA-MB-231 cell lysate.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected PD-L1/CD274 in one million MDA-MB-231 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PD-L1/CD274 in MDA-MB-231 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PD-L1/CD274 in Human placenta, Human tonsil, Human thymus, Human small cell lung cancer and Human large cell lung cancer tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)