MABC290
Anti-PDL-1/CD274 Antibody, clone 3F2.1
clone 3F2.1, 1 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Programmed cell death 1 ligand 1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274, PDL-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F2.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD274(29126)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDL-1/CD274 in 10 µg of human skeletal muscle tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1